Merck
16 stycznia 2025 test 2 - drugi
Merck jest wiodącym dostawcą przeciwciał monoklonalnych na rynek oznaczania grup krwi. Nasze bogate portfolio standaryzowanych półproduktów przeciwciał do dalszego wykorzystania w produkcji (FFMU) i gotowych odczynników pozwala producentom tworzyć i wytwarzać szeroką gamę odczynników i urządzeń do oznaczania grup krwi. Nasza marka jest na całym świecie synonimem jakości wspieranej przez nasze zakłady produkcyjne z certyfikatem ISO i licencją FDA oraz doświadczony personel. Pozwala nam to pozostać w czołówce branży i zapewnia jakość tych przeciwciał, aby spełnić globalne wymagania regulacyjne.
Gotowe odczynniki do typowania krwi Bioscot®
Gotowe odczynniki do typowania krwi
Oferujemy szeroką gamę gotowych odczynników zgodnych z wymogami dyrektywy europejskiej 98/79/WE. Odczynniki te są oferowane w szerokiej gamie opcji handlowych, w tym luzem, odczynniki do użytku badawczego, fiolki z oznakowaniem BIOSCOT® opatrzone znakiem CE lub fiolki nieoznakowane.
Półprodukty do oznaczania grupy krwi (FFMU)
Nasze portfolio półproduktów do oznaczania grupy krwi do dalszego wytwarzania (FFMU) to standaryzowane supernatanty hodowli komórkowych z linii komórkowych wyrażających ludzkie lub mysie przeciwciała monoklonalne. Te półprodukty FFMU są przeznaczone do stosowania w formułowaniu gotowych odczynników lub urządzeń do określania grupy krwi.
Półprodukty do oznaczania typów krwi do dalszego wykorzystania produkcyjnego (FFMU)