Półprodukty do oznaczania typów krwi (FFMU)
Materiały surowe
Produkowane przez firmę Millipore® półprodukty do oznaczania grupy krwi do dalszego wykorzystania w produkcji (FFMU) to standaryzowane supernatanty hodowli komórkowych z linii komórkowych wyrażających ludzkie lub mysie przeciwciała monoklonalne. Te półprodukty FFMU są przeznaczone do stosowania w formułowaniu gotowych odczynników lub urządzeń do określania grupy krwi. Poprzez rozcieńczanie, mieszanie (w stosownych przypadkach) i dodatki chemiczne, producenci mogą tworzyć własne gotowe odczynniki lub urządzenia o profilach reaktywności odpowiednich do ich konkretnych zastosowań. Siła działania każdej partii jest dokładnie kontrolowana, aby dopasować ją do wewnętrznej partii referencyjnej. Wszystkie FFMU zawierają 0,1% (w/v) azydku sodu jako środek konserwujący.
Większość serii przeciwciał FFMU jest obecnie licencjonowana przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków w ramach wspólnych ustaleń dotyczących produkcji.
Większość serii przeciwciał FFMU jest obecnie licencjonowana przez amerykańską Agencję ds.
Przeciwciała monoklonalne Human IgG do użytku badawczego
Przeciwciała monoklonalne Human IgG do użytku badawczego to oczyszczone supernatanty hodowli komórkowych z linii komórkowych wyrażających przeciwciała monoklonalne Human IgG do typowania krwi, które są reaktywne w pośredniej metodzie testu antyglobulinowego. Produkty te są przeznaczone do użytku przez producentów, którzy chcą wytwarzać odczynniki lub urządzenia inne niż IVD, takie jak zestawy biegłości, wewnętrzne kontrole testów lub próbki edukacyjne. Przeczytaj naszą broszurę FFMU
Powiązane materiały wideo
Zapoznaj się z naszą ofertą przeciwciał monoklonalnych w różnych formach, od standaryzowanych półproduktów, FFMU, gotowych odczynników luzem, przeciwciał i odczynników do użytku badawczego.