Kluczowe dokumenty
NA-10X2ML-U
Millipore
Anti-N (clone BO3), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-N from the clone BO3, Murine IgG, Blood Grouping Reagent
About This Item
Kod UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
unpurified
klon
BO3, monoclonal
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 10 × 2 mL
producent / nazwa handlowa
BIOSCOT
stężenie
2-6 mg/mL protein (Total Protein Range)
metody
agglutination assay: suitable
pH
7-9
izotyp
IgG
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Zastosowanie
For use by Tube technique
Vialled, Unlabeled
Informacje prawne
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2