Key Documents
NE-10X2ML-U
Millipore
Anti-M (clone LM110/140), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-M from the clone LM110/140, Murine IgG, Blood Grouping Reagent
About This Item
Kod UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
unpurified
klon
LM110/140, monoclonal
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 10 × 2 mL
producent / nazwa handlowa
BIOSCOT
stężenie
15-25 mg/mL protein (Total Protein Range)
metody
agglutination assay: suitable
pH
8.1-8.7
izotyp
IgG
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Zastosowanie
For use by Tube technique
Vialled, Unlabeled
Informacje prawne
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2