GTTP14250
Polycarbonate Membrane Filter, 0.22 μm Pore Size
Isopore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Synonim(y):
Isopore™ Membrane Filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Isopore™
Millipore
Parametry
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Średnica
142 mm
śr. filtra
142 mm
grubość
25 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
<1%
współczynnik refrakcji
n/D 1.6
Matryca
Isopore™
wielkość porów
0.22 μm pore size
13.8 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
- Chemotaxis
- Bioassays
- Cytology
- Air monitoring
- SEM analysis
- Sterility testing
- Microplastics analysis
- Microplastics analysis grade water
- for the separation of respirable particles from sanded composites
- to filter particulate organic matter (POM) from seawater
- to concentrate the prokaryotic biomass from ocean water sample
Cechy i korzyści
- Particle retention on the surface for easy counting and analysis.
- Isopore™ membranes display low background interference.
- Rapid drying and minimal sample analysis time.
- Translucent material.
- Also available in a brown variety.
Przestroga