20036
ORBO™ 77 H2SO4-Treated Carbon Bead (20/30), 500/250 mg
W,W,W separators, O.D. × L 8 mm × 110 mm, pkg of 50 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
W,W,W separators
carbon beads
Poziom jakości
agency
OSHA ID-188
linia produktu
ORBO™
skład
Bed A, 500 mg
Bed B, 250 mg
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
ORBO™ 77
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
8 mm × 110 mm
macierz
H2SO4-treated carbon bead
wielkość cząstki
20-30 mesh
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Opis ogólny
- ORBO™ 77 H2SO4-Treated Carbon Bead (20/30), 500/250 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
- It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
- Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)