Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
PTEP24H48
Millipore
Millicell® 24 well hanging cell culture inserts
pore size 8.0 μm, translucent PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Synonim(y):
wkładki do hodowli komórkowych, wkładki do płyt
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
Materiały
polystyrene housing
translucent PET membrane
Poziom jakości
sterylność
γ-irradiated
sterile
Właściwości
0.2x106 pores/cm2
opakowanie
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Parametry
37 °C max. temp.
metody
cell migration: suitable
Wysokość
15.5 mm
Średnica
6.5 mm
insert maximum volume
0.4 mL
pojemność robocza wkładki
0.2 mL
rozmiar
24 wells
powierzchnia
0.3 cm2
kolor
translucent membrane
wielkość porów
8.0 μm
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
Millicell®Hanging Cell Culture inserts with Polyethylene Terephthalate (PET) membrane are ideal for the growth and differentiation of various cell types. This individually sterile-packaged insert has an 8.0 μm membrane pore size and fits in most24-well plastic tissue culture plates.
In plastic tissue culture plates, cells can access media only from their apical sides, but in Millicell® tissue culture inserts, cells can access media from both their apical and basolateral sides. As result, cell growth, structure, and function more closely mimic what occurs in vivo.
The insert’s flanged design suspends it within the culture plate well and makes it possible to access both sides of the cell monolayer. Spaces between three protruding arms facilitate pipetting between the outside of the insert and the culture plate well.
Zastosowanie
  • Angiogenesis
  • Chemotaxis
  • Migration / Invasion
  • Feeder Layers
  • Fluorescent Detection / Immunohistochemistry
  • Tumor Cell Metastasis and Invasion
Informacje prawne
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Jak skonfigurować testy migracji komórek przy użyciu wkładek do hodowli komórkowych.
Powiązane treści
Zapoznaj się z naszą ofertą narzędzi i technologii do hodowli komórek 3D dla dowolnej linii komórek 3D lub zastosowania i odkryj organoidy, hydrożele, ULA, mikrodołki lub płytki hydrożelowe i nie tylko.