PTHT24H48
Millicell® 24 well hanging cell culture inserts
pore size 0.4 μm, translucent PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Synonim(y):
wkładka membranowa, wkładki do hodowli komórkowych, wkładki do płyt
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polystyrene housing
translucent PET membrane
Poziom jakości
sterylność
γ-irradiated
sterile
Właściwości
100x106 pores/cm2
opakowanie
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Parametry
max. temp. at 37 °C
metody
cell attachment: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
Wysokość
15.5 mm
Średnica
6.5 mm
insert maximum volume
0.4 mL
pojemność robocza wkładki
0.2 mL
grubość membrany
9-16 μm
rozmiar
24 wells
powierzchnia
0.3 cm2
kolor
translucent membrane
wielkość porów
0.4 μm
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
The insert’s flanged design suspends it within the culture plate well and makes it possible to access both sides of the cell monolayer. Spaces between three protruding arms facilitate pipetting between the outside of the insert and the culture plate well.
Zastosowanie
- Cell Proliferation
- Cell Surface Receptors
- Co-Culture
- Epithelial Cell Growth
- Feeder Layers
- Fluorescent Detection / Immunohistochemistry
- In Vitro Toxicology
- Microbial Attachment
- Polarized Protein Secretions
- Polarized Uptake
- Transport/Permeability
Informacje prawne
odczynnik
polecane
produkt powiązany
Produkty
Jak skonfigurować testy tworzenia barier i przepuszczalności przy użyciu wkładek do hodowli komórkowych i pomiarów TEER.
16HBE14o- ludzkie komórki nabłonka oskrzeli wykorzystywane do modelowania nabłonka oddechowego w badaniach nad mukowiscydozą, wirusową patologią płuc (SARS-CoV), astmą, POChP, skutkami palenia tytoniu i zanieczyszczenia powietrza. Zobacz ponad 5 tys. publikacji.
Protokoły
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.