Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
PCEP24H48
Millipore
712 24-dołkowe wiszące wkładki do hodowli komórkowych
pore size 8.0 μm, clear PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Synonim(y):
wkładki przepuszczalne, wkładki do hodowli tkankowych, wkładki z przezroczystej membrany, wkładki do obrazowania
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
Materiały
clear PET membrane
polystyrene housing
Poziom jakości
sterylność
γ-irradiated
sterile
Właściwości
4x106 pores/cm2 (pore density)
opakowanie
pack of 48 ea (individually blister packaged)
producent / nazwa handlowa
Millicell®
Parametry
max. temp. at 37 °C
metody
cell migration: suitable
Wysokość
15.5 mm
Średnica
6.5 mm
insert maximum volume
0.4 mL
pojemność robocza wkładki
0.2 mL
grubość membrany
9-16 μm
rozmiar
24 wells
powierzchnia
0.3 cm2
kolor
clear membrane
transparent membrane
wielkość porów
8.0 μm pore size
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
Wkładki do hodowli komórkowych 712 z membraną z politereftalanu etylenu (PET) są idealne do wzrostu i różnicowania różnych typów komórek. Ta indywidualnie sterylnie zapakowana wkładka ma optycznie przezroczystą membranę o wielkości porów 8,0 μm i pasuje do większości 24-dołkowych płytek do hodowli tkankowych.
Zastosowanie
  • Angiogeneza
  • Chemotaksja
  • Migracja / inwazja
  • Warstwy odżywcze Detekcja fluorescencyjna / Immunohistochemia
  • Mikroskopia z kontrastem fazowym
  • Przerzuty i inwazja komórek nowotworowych
Cechy i korzyści
  • Optycznie przezroczysta membrana PET poddana obróbce TC
  • Niska gęstość porów (0,06 mln porów/cm2)
  • Kompatybilność z większością płytek 24-dołkowych
  • Wierzchołkowa krawędź pomocnicza zapobiegająca przebiciu membrany lub uszkodzeniu komórek
  • Łatwy dostęp do strony podstawno-bocznej między kołnierzami
Informacje prawne
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany