PI8P01250
Millicell® Standing Cell Culture Inserts
pore size 8.0 μm, diam. 12 mm, translucent polycarbonate membrane, Tissue Culture (TC)-treated surface, size 24 wells, sterile
Synonim(y):
Millicell Cell Culture Insert, 12 mm, polycarbonate, 8.0 µm, Millicell-PCF, cell culture inserts, permeable culture insert, plate inserts, tissue culture insert, tissue culture plate
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polystyrene housing
translucent polycarbonate membrane
Poziom jakości
sterylność
γ-irradiated
sterile
Właściwości
hydrophilic
0.1x106 pores/cm2 (pore density)
opakowanie
pack of 50
producent / nazwa handlowa
Millicell®
Parametry
50 °C max. temp.
metody
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
cell migration: suitable
Wysokość
10 mm
Średnica
12 mm
powierzchnia membrany
0.6 cm2
rozmiar
24 wells
pojemność robocza
0.6 mL
kolor
translucent membrane
Matryca
Isopore™
wielkość porów
8.0 μm
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
- Cell migration and invasion
- Cell attachment
- Cell growth & differentiation
- Drug transport & permeability
- Immunocytochemistry
Informacje prawne
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This is a Toluidine Blue Staining protocol.
Błękit toluidynowy selektywnie barwi materiał jądrowy i kwaśne składniki tkanek, pomagając w barwieniu histologicznym tkanek bogatych w DNA/RNA.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
Powiązane treści
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.