PTEP06H48
Millicell® 6 well hanging cell culture inserts
pore size 8.0 μm, translucent PET membrane, diam. 24 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Synonim(y):
przepuszczalna wkładka hodowlana, płytka do hodowli tkankowej, wkład do hodowli tkankowej, wkładki do hodowli komórkowych, wkładki do płyt
About This Item
Materiały
polystyrene housing
translucent PET membrane
Poziom jakości
sterylność
γ-irradiated
sterile
Właściwości
0.2x106 pores/cm2
opakowanie
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Parametry
37 °C max. temp.
metody
cell migration: suitable
Wysokość
15.5 mm
Średnica
24 mm
insert maximum volume
4 mL
pojemność robocza wkładki
2 mL
rozmiar
6 wells
powierzchnia
4.5 cm2
kolor
translucent membrane
wielkość porów
8.0 μm
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
In plastic tissue culture plates, cells can access media only from their apical sides, but in Millicell® tissue culture inserts, cells can access media from both their apical and basolateral sides. As result, cell growth, structure, and function more closely mimic what occurs in vivo .
The insert’s flanged design suspends it within the culture plate well and makes it possible to access both sides of the cell monolayer. Spaces between three protruding arms facilitate pipetting between the outside of the insert and the culture plate well.
Zastosowanie
- Angiogenesis
- Chemotaxis
- Migration / Invasion
- Feeder Layers
- Fluorescent Detection / Immunohistochemistry
- Tumor Cell Metastasis and Invasion
Informacje prawne
polecane
Produkty
Jak skonfigurować testy migracji komórek przy użyciu wkładek do hodowli komórkowych.