Kluczowe dokumenty
MIXJ100L102L
Millipore
Mobius® 100L Mixer Carrier
jacketed with load cells
Synonim(y):
Mobius® 100L mixer carrier, jacketed with load cells
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Materiały
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Poziom jakości
Parametry
4-40 °C temperature
Wysokość
126.5 cm (49.8 in.)
Szerokość
83 cm (32.7 in.)
Głębokość
67 cm (26.4 in.)
masa
186 kg (410 lb)
Informacje prawne
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany