Kluczowe dokumenty
MIX0200L107
Millipore
Mobius® disposable mixer motor
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Parametry
≤400 rpm speed (to be validated for each process)
≤500 rpm speed (to be validated for each process)
4-40 °C temperature
Poziom jakości
Wysokość
10.2 cm (4 in.)
Szerokość
15.5 cm (6.1 in.)
dł. kabla
300 cm (118.1 in.)
Głębokość
15 cm (5.9 in.)
masa
4.9 kg (10.8 lb)
pobór energii
300 W (max.)
dopasowywanie
Hummel connector
kompatybilność
for use with MOBIUS® MIX100
for use with MOBIUS® MIX200
Charakterystyka techniczna
IP Class 67
Informacje prawne
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany