Kluczowe dokumenty
MIXJ1000L102
Millipore
Mobius® 1000L Mixer Carrier
jacketed
Synonim(y):
Mobius 1000L mixer carrier, jacketed
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Materiały
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Poziom jakości
Parametry
4-40 °C temperature
Wysokość
177.1 cm (69.7 in.)
Szerokość
136.8 cm (53.9 in.)
depth
124.5 cm (49 in.)
masa
544 kg (1200 lb)
Informacje prawne
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
wyposażenie dodatkowe