Kluczowe dokumenty
MIX0500L100-M
Millipore
Mobius® MIX500, 208 V, 50/60 Hz
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
wejście AC/DC
208 V, 50 - 60 Hz
Poziom jakości
Komponenty
Includes carrier, control box unit, motor, hand-held control and cable
Informacje prawne
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
wyposażenie dodatkowe