Key Documents
MXRJ200TA
Millipore
200 L Power MIX sst carrier w/ temp sensor, ASME
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Materiały
304L stainless steel caster(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Poziom jakości
Parametry
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
Wysokość
1342 mm
52.81 in. (1341,7 mm)
Szerokość
37 in. (939,8 mm)
depth
45 in. (1143 mm)
masa
720 lb (327 kg)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Dowiedz się więcej na temat dalszego przetwarzania mAb, a dokładniej inaktywacji wirusów i odpowiednich powiązanych produktów.