Z178667
Hamilton® laboratory tubing clamp
fits vessels with rim thickness < 1/8 in., 12-18 gauge tubing size.
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Hamilton
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Snap to rim of any laboratory vessel with rim thickness less than 1/8 in. to secure tubing from 12 to 18 gauge in size.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z178667-5EA | 4061833299067 |