Kluczowe dokumenty
MXRCTRLB2K2
Millipore
Control box, Power MIX 1000/2000, 230V
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
wejście AC/DC
230 V, 50 Hz, 10 A
230 V
Poziom jakości
Materiały
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
Parametry
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
masa
22 lb (9.5 kg)
kompatybilność
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
temp. przechowywania
10-30°C
Charakterystyka techniczna
CE, UL Compliant
Informacje prawne
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany