Kluczowe dokumenty
SMXRA0200LGU2M
Millipore
Mobius®, Gold, Ultimus® Power MIX Bag Assembly
200L
Synonim(y):
Mobius, Gold, 200L Ultimus Power MIX Bag Assembly with probe ports for MU sensors, 2 Pack
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
Materiały
(Ultimus® Film)
C-Flex
polyethylene
polypropylene
silicone
Poziom jakości
agency
meets EN 2.6.14
meets ISO 10993-4
meets JP 4.01
meets USP 661
meets USP 788
meets USP 85
meets USP 87
meets USP 88
sterylność
sterile; γ-irradiated (at 25-40 kGy)
linia produktu
Mobius®
Parametry
2—60 °C temp. range (35.6—140 °F)
pojemność
200 L
zanieczyszczenia
<0.25 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
Zastosowanie
pharma/biopharma processes
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Mobius® Power MIX Single-Use assembly is designed with Ultimus® Film that meets the needs of the most challenging single-use applications.
Cechy i korzyści
Ultimus® Film technology provides enhanced bag strength, improved durability and leak resistance.
Opakowanie
Pack of 2 assemblies
Komponenty
Bag: Ultimus® Film, HDPE, Polyolefin, Silicone, PP.
Tubing: TPE, Platinum-cured sillicone.
Luer: PP, PVDF.
TC: Nylon, Silicone, PP.
Probe port plug: PP.
AseptiQuik® connector: Polycarbonate, Silicone, PP.
Pinch clamp: Polyester.
TCL clamp: PVDF.
Informacje prawne
AseptiQuik is a registered trademark of Colder Products Company
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTIMUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Learn more on mAb downstream processing, more specifically virus inactivation and the relevant associated products.
Dowiedz się więcej na temat dalszego przetwarzania mAb, a dokładniej inaktywacji wirusów i odpowiednich powiązanych produktów.