Kluczowe dokumenty
MABX4182
Sigma-Aldrich
Anti- Insulin-like growth factor binding protein 4 (IGFBP-4) clone 182
clone 182, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
klon:
182, monoclonal
application:
ELISA
WB
reaktywność gatunkowa:
human
metody:
ELISA: suitable
western blot: suitable
citations:
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
182, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... IGFBP4(3487)
Opis ogólny
Antibody recognizes the C-term of Human insulin like growth factor binding protein 4 (IGFBP-4). IGFBP-4 is a member of the Insulin like growth factor family and is responsible for binding insulin like growth factors I and II. Research has linked levels of C-term (CT-IGFBP-4) and N-term (NT-IGFBP-4) to certain cardiac events, offering potential as a novel cardiac biomarker
Zastosowanie
Confirmed matched pairing. Capture Antibody MABX4182-1KC; Detector Antibody MABX4144-1KC or Detector Antibody MABX4163-1KC
Detect CT-IGFBP-4 using this mouse monoclonal Anti- Insulin-like growth factor binding protein 4 (IGFBP-4) clone 182, Cat. No. MABX4182-1KC, validated for use in Western Blotting and ELISA.
Jakość
Tested
Postać fizyczna
Format: Purified
Inne uwagi
Concentration: Please refer to lot specific datasheet.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2