MAB3402C3
Anti-GFAP Antibody, Cy3 Conjugate
from mouse, CY3 conjugate
Synonim(y):
Glial fibrillary acidic protein, GFAP
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
CY3 conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, pig
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
porcine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GFAP(2670)
Opis ogólny
Specyficzność
antibody stains astrocytes and Bergman glia cells (Debus, E., 1983).
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected GFAP in differentiated ReNcell VMs.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Differentiated ReNcell VMs
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2