MABN1857
Anty-SET-beta, klon 3D10E2
clone 3D10E2, from mouse
Synonim(y):
Protein SET-beta, HLA-DR-associated protein II beta, IGAAD, beta isoform, Inhibitor of granzyme A-activated Dnase, beta isoform, PHAPII, beta isoform, I-2PP2A, beta isoform, Phosphatase 2A inhibitor I2PP2A, beta isoform, TAF-I beta, Template-activating f
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D10E2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology)
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SET(6418)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: 1,3 µg/ml z reprezentatywnej partii specyficznie wykryło SET-beta, ale nie SET-alfa w lizacie ludzkich komórek chłoniaka Burkitta Ramos (dzięki uprzejmości M. P. Vitek, Ph.D. Dr Vitek jest pracownikiem i udziałowcem Oncotide Pharmaceuticals, Inc. oraz członkiem wydziału Duke University Medical Center. Kwestie potencjalnego osobistego i instytucjonalnego konfliktu interesów są zarządzane przez Komitet ds. konfliktu interesów Duke University Medical Center).
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SET-beta in 10 µg of DU145 human prostate cancer cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1