MABS2047M
Przeciwciało anty-MT-ND2, klon 9E12-1B3
clone 9E12-1B3, from mouse
Synonim(y):
NADH-ubiquinone oxidoreductase chain 2, EC: 1.6.5.3, NADH dehydrogenase subunit 2, MT-ND2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9E12-1B3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MT-ND2(4536)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 ug/mL of this antibody detected MT-ND2 in 10 µg of human neonatal dermal fibroblasts and mitochondria from human neonatal dermal fibroblasts depleted of mtDNA.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1