Kluczowe dokumenty
MABF598
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD45.2 (mysie), PE, klon 104
clone 104, 0.2 mg/mL, from mouse
Synonim(y):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, Lymphocyte antigen 5, Ly-5, T200, CD45
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
PE
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
104, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
stężenie
0.2 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Ptprc(19264)
Opis ogólny
Przeciwciało 104 reaguje z mysim CD45.2, znanym również jako Ly5.2, który jest specyficzną dla szczepu formą alleliczną CD45 Leukocyte Common Antigen (LCA). Funkcjonalnie, CD45 jest białkową fosfatazą tyrozynową, której szeroka dystrybucja komórkowa wspiera krytyczną rolę w wielu funkcjach leukocytów, w tym regulacji transdukcji sygnału i aktywacji komórek związanych z receptorami komórek T i B. Przeciwciało 104 jest zwykle stosowane jako marker leukocytów w szczepach myszy Ly5.2 C57BL/6, BALB/c, C58, DBA/1, DBA/2, C3H/He, CBA, 129, A i AKR. Wykazano, że przeciwciało jest specyficzne dla CD45.2 i nie reaguje krzyżowo z komórkami niosącymi CD45.1.
To mysie przeciwciało monoklonalne anty-CD45.2 (mysie), PE, klon 104 zostało zatwierdzone do stosowania w IP, cytometrii przepływowej, ICC i immunofluorescencji do wykrywania CD45.2.
Jakość
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected CD45.2 in one million C57Bl/6 splenocytes.