Kluczowe dokumenty
ABN2260
Sigma-Aldrich
Anti-α-Synuclein (SNCA) Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, NACP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Przeciwciało przeciwko fragmentowi N103 alfa-synukleiny, from rabbit
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNCA(6622)
Opis ogólny
Alfa-synukleina (UniProt: P37840; znana również jako składnik non-A beta amyloidu AD, składnik non-A4 prekursora amyloidu, NACP) jest kodowana przez gen SNCA (znany również jako NACP, PARK1) (identyfikator genu 6622) u człowieka. Alfa-synukleina ulega obfitej ekspresji w mózgu i występuje w klasycznej formie włókien amyloidowych w wewnątrzneuronalnych złogach ciał Lewy'ego w mózgach z chorobą Parkinsona. Fizjologiczna funkcja synuklein nie jest dobrze poznana, ale wydaje się obejmować interakcje błonowe, a w szczególności odwracalne wiązanie z błonami pęcherzyków synaptycznych. Mogą być również zaangażowane w regulację uwalniania i transportu dopaminy. Doniesiono również, że zmniejsza reaktywność neuronów na różne bodźce apoptotyczne, prowadząc do zmniejszonej aktywacji kaspazy-3. Stwierdzono, że zmiany genetyczne genu SNCA powodują nieprawidłową polimeryzację w fibryle, co jest związane z kilkoma chorobami neurodegeneracyjnymi (synukleinopatiami). Alfa-synukleina służy również jako substrat dla endopeptydazy asparaginowej (AEP), która rozszczepia ją przy N103 w sposób zależny od wieku. To rozszczepienie powoduje agregację alfa-synukleiny i neurotoksyczność, co prowadzi do utraty neuronów dopaminergicznych. Wyższą aktywność AEP wykazano u osób z chorobą Parkinsona, a nokaut AEP łagodzi patologiczne skutki alfa-synukleiny w modelach zwierzęcych. Mutacje w genie SNCA są również znane z choroby Parkinsona charakteryzującej się bradykinezją, drżeniem spoczynkowym, sztywnością mięśni i niestabilnością postawy. Patologia choroby Parkinsona obejmuje postępującą utratę neuronów dopaminergicznych w istocie czarnej i obecność ciał Lewy'ego w ocalałych neuronach w różnych obszarach mózgu. (Ref.: Zhang, Z et al., (2017), Nat. Struct. Mol. Biol. 24(8); 632-6420).
Specyficzność
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa fragment N103 ludzkiej alfa-synukleiny.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający dziewięciu aminokwasom poprzedzającym miejsce rozpadu endopeptydazy asparaginowej (AEP) w N103.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła fragment alfa-synukleiny N103 w zastosowaniach Western Blotting (Zhang, Z., et. al. (2017). Nat Struct Mol Biol. 24(8):632-642).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła fragment alfa-synukleiny N103 w zastosowaniach immunoprecypitacji (Zhang, Z., et. al. (2017). Nat Struct Mol Biol. 24(8):632-642).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła fragment alfa-synukleiny N103 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Zhang, Z., et. al. (2017). Nat Struct Mol Biol. 24(8):632-642).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła fragment alfa-synukleiny N103 w zastosowaniach ELISA (Zhang, Z., et. al. (2017). Nat Struct Mol Biol. 24(8):632-642).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła fragment alfa-synukleiny N103 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Zhang, Z., et. al. (2017). Nat Struct Mol Biol. 24(8):632-642).
Przeciwciało przeciwko fragmentowi alfa-synukleiny N103, nr kat. ABN2260, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko alfa-synukleinie i zostało przetestowane do stosowania w immunocytochemii, immunohistochemii, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Jakość
Evaluated by Western Blotting in GFP-alpha synuclein N103.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected alpha-synuclein N103 fragment in GFP-alpha synuclein N103.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~38 kD (białko fuzyjne GFP); obliczono 14,46 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w PBS z 0,02 mg/ml azydku sodu i 40% glicerolu.
Affinity Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.