MAB5320
Anti-α-Synuclein (SNCA) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 7B12.2
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Anti-Synuclein α Antibody, clone 7B12.2, culture supernatant, clone 7B12.2, Chemicon®
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7B12.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNCA(6622)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Lane 1: Recombinant human alpha synuclein
Lane 2: Recombinant human beta synuclein
Lane 3: Recombinant human gamma synuclein
Immunohistochemistry (frozen sections): 1:250-1:500
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Brain tissue
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1