MABS62
Anti-GREB1 Antibody, clone GREB1Ab
clone GREB1Ab, from mouse
Synonim(y):
growth regulation by estrogen in breast cancer 1, Gene regulated in breast cancer 1 protein, protein GREB1, gene regulated by estrogen in breast cancer protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GREB1Ab, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GREB1(9687)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IP. (Hnatyszyn, H., et al. 2009). Breast Cancer Res Treat
DOI 10.1007/s10549-009-0584-x.)
Signaling
Apoptosis & Cancer
Hormones & Receptors
Jakość
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GREB1 on 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
MCF-7 cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1