MAB1587
Anti-Glutamate Transporter Antibody, neuronal, clone 4D6.2
clone 4D6.2, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
EAAT3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D6.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC1A1(6505)
Specyficzność
Based on protein sequence the antibody is expected to react with mouse, bovine and rabbit.
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunohistochemistry: 1-2 μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by end user.
EAAC1 is approximately 66-70kDa; the protein can form homomultimers during preparation as well, thus often times large 200-220kDa bands can also be seen.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2