Kluczowe dokumenty
T1327
Sigma-Aldrich
Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-3 human
recombinant, expressed in NSO cells, >95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
TIMP-3
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in NSO cells
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
apparent mol wt ~30 kDa
metody
inhibition assay: suitable
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TIMP3(7078)
Opis ogólny
Tkankowy inhibitor metaloproteinaz 3 (TIMP3) jest zlokalizowany w macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) komórek nabłonkowych związanych z nerkami, oczami i płucami. Jest on głównie wydzielany w nabłonku barwnikowym siatkówki (RPE). Gen TIMP3 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 22q12.3 i jest genem dobowym zależnym od CLOCK. Białka TIMP wykazują trójpłatową strukturę i mają konserwowane reszty cysteinowe.
Działania biochem./fizjol.
TIMP są endogennymi inhibitorami metaloproteinaz macierzy (MMP). TIMP-3 hamuje ADAM-17 (TACE) w stężeniach nanomolarnych, a także hamuje inne metaloproteinazy (sheddazy), które pośredniczą w zrzucaniu rozpuszczalnych receptorów i innych białek z powierzchni komórek.
Tkankowy inhibitor metaloproteinaz 3 (TIMP3) jest inhibitorem metaloproteinaz macierzy. Białka TIMP zawierają region N-końcowy, który pomaga w interakcji z metaloproteinazami macierzy. Region C-końcowy jest kluczowy dla interakcji z macierzą zewnątrzkomórkową (ECM). Podwyższona ekspresja TIMP3 sprzyja apoptozie w typach nowotworów. Jego interakcja z czynnikiem wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGFR-2) prowadzi do regulacji angiogenezy. TIMP3 pomaga również w ochronie przed reakcjami komórkowymi wywołanymi promieniowaniem ultrafioletowym (UV). Mutacje typu missense w genie TIMP3 są związane z dystrofią dna oka Sorsby'ego (SFD). Mutacje w genie TIMP3 prowadzą również do zwiększonej akumulacji białka, co skutkuje pogrubieniem błony Brucha. To z kolei zmniejsza przepuszczalność błony dla składników odżywczych i metabolitów.
Postać fizyczna
Liofilizowany z 0,2 μm przefiltrowanego roztworu w 25 mM Tris i 0,15 M chlorku sodu, pH 7,5.
Komentarz do analizy
Aktywność biologiczna jest mierzona na podstawie jej zdolności do hamowania hydrolizy ludzkiego MMP-2 substratu peptydowego.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ruth Appeltant et al.
Animal science journal = Nihon chikusan Gakkaiho, 88(9), 1279-1290 (2017-01-27)
In vitro maturation (IVM) in serum causes hampered expansion of porcine cumulus-oocyte complexes (COCs) due to excessive alpha
S M Silbiger et al.
Gene, 141(2), 293-297 (1994-04-20)
Proteins of the tissue inhibitor of metalloproteinase (TIMP) family bind and inactivate matrix metalloproteinases such as collagenases and gelatinases. We report the cloning and sequencing of cDNAs encoding a novel human TIMP, which we designated TIMP-3, the third member of
K J Leco et al.
The Journal of biological chemistry, 269(12), 9352-9360 (1994-03-25)
We have isolated cDNA clones corresponding to a novel mouse metalloproteinase inhibitor. Five overlapping cDNA clones contain most of the information for a prominent 4.5-kilobase transcript that was detected in RNA from mouse fibroblasts and adult tissues. Sequence analysis revealed
A Amour et al.
FEBS letters, 435(1), 39-44 (1998-10-02)
TNF-alpha converting enzyme (TACE; ADAM-17) is a membrane-bound disintegrin metalloproteinase that processes the membrane-associated cytokine proTNF-alpha to a soluble form. Because of its putative involvement in inflammatory diseases, TACE represents a significant target for the design of specific synthetic inhibitors
Han-Li Huang et al.
Theranostics, 9(22), 6676-6689 (2019-10-08)
Tissue inhibitors of metalloproteinase 3 (TIMP3) are a major endogenous inhibitor of matrix metalloproteinase (MMPs) that inhibit tumor growth, invasion, metastasis and angiogenesis. In this study, we found that TIMP3 expression is associated with positive prognosis of colorectal cancer (CRC)