MABF3124
Anti-CCR8 Antibody, clone C8Mab-2
Synonim(y):
C-C CKR-8, C-C chemokine receptor type 8, CC-CKR-8, CCR-8, CDw198
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
C8Mab-2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG2b
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
informacje o genach
mouse ... Ccr8(12776)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Flow Cytometry in Chinese Hamster ovary (CHO) cells stably expressing murine CCR8.
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected CCR8 in one million Chinese Hamster ovary CHO) cells stably expressing murine CCR8.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected CCR8 in Immunocytochemistry applications (Saito, M., et al. (2022). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 41(2):115-119).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CCR8 in Flow Cytometry applications (Tanaka, T., et al. (2021). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 40(2):65-70; Saito, M., et al. (2022). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 41(2):115-119).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1