Kluczowe dokumenty
MABT867M
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw podoplaninie, klon LpMab-17
clone LpMab-17, from mouse
Synonim(y):
Aggrus, Glycoprotein 36, Gp36, PA2.26 antigen, T1-alpha, T1A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LpMab-17, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDPN(10630)
Opis ogólny
Podoplanina (UniProt: Q86YL7; znana również jako Aggrus, Glycoprotein 36, Gp36, PA2.26 antigen, T1-alpha, T1A) jest kodowana przez gen PDPN (znany również jako GP36) (Gene ID: 10630) u człowieka. Podoplanina służy jako endogenny ligand receptora lektynowego typu C-2 (CLEC-2) i ulega wysokiej ekspresji w różnych nowotworach oraz w niektórych normalnych komórkach, takich jak limfatyczne komórki śródbłonka i podocyty. Może być zaangażowana w migrację komórek i/lub organizację cytoszkieletu aktynowego. Podoplanina jest zlokalizowana w bogatych w aktynę mikrokosmkach i wypustkach błony plazmatycznej, takich jak filopodia, lamellipodia i falbanki. Opisano sześć izoform podoplaniny, które powstają w wyniku alternatywnego splicingu. Jest ona syntetyzowana z peptydem sygnałowym składającym się z 22 aminokwasów, który jest rozszczepiany w celu wytworzenia dojrzałej formy. Podoplanina zawiera domenę zewnątrzkomórkową (aa 23-131), domenę helikalną (aa 132-152) i region cytoplazmatyczny (aa 153-162). Podoplanina posiada trzy tandemowe powtórzenia domen stymulujących agregację płytek krwi (PLAG) na swoim N-końcu. Spośród domen PLAG, sialilowany O-glikan na Thr52 PLAG3 jest niezbędny do wiązania z receptorem lektynowym typu C-2 (CLEC-2). Interakcja ludzkiej podoplaniny z CLEC-2 obejmuje głównie Glu47 i Asp48 w PLAG3 płytek krwi. Klon LpMab-17 wiąże się z domeną inną niż PLAG i wykrywa endogenną podoplaninę w komórkach nowotworowych i prawidłowych. Rozpoznaje podoplaninę z niedoborem glikanu, co wskazuje, że jej interakcja z podoplaniną jest niezależna od jej glikozylacji. Minimalny epitop LpMab-17 został zidentyfikowany jako Gly77-Asp82. Chociaż ludzka i małpia podoplanina wykazują 94% homologii, klon ten nie rozpoznaje małpiej podoplaniny. (Ref.: Kato, Y., et al. (2016). Monoclon. Antib. immunodiag. Immunother. 35(2); 109-116).
Specyficzność
Klon LpMab-17 wykrywa podoplaninę w ludzkich komórkach. Wykrywa domenę PLAG4. Wykazano, że minimalny epitop to Gly77-Asp82.
Immunogen
Komórki glejaka LN229 wyrażające ludzką podoplaninę.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło podoplaninę w ludzkiej tkance raka jądra.
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła podoplaninę w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Kato, Y., et. al. (2016). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 35(2):109-16).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła podoplaninę w zastosowaniach immunohistochemicznych (Kato, Y., et. al. (2016). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 35(2):109-16).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła podoplaninę w zastosowaniach Western Blotting (Kato, Y., et. al. (2016). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 35(2):109-16).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła podoplaninę w zastosowaniach ELISA (Kato, Y., et. al. (2016). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 35(2):109-16).
Anti-Podoplanin, klon LpMab-17, nr kat. MABT867, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa ludzką podoplaninę i zostało przetestowane do stosowania w testach ELISA, cytometrii przepływowej, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Cell Structure
Jakość
Evaluated by Immunohistochemistry in human colon cancer tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Podoplanin in human colon cancer tissue.
Opis wartości docelowych
16,7 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1