MABT1512
Przeciwciało przeciw podoplaninie, klon 8.1.1
clone 8.1.1, from hamster(Syrian)
Synonim(y):
Glycoprotein 38, Gp38, OTS-8, PA2.26 antigen, Transmembrane glycoprotein E11, E11
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
hamster (Syrian)
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8.1.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Pdpn(14726)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła podoplaninę w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Farr, A., et. al. (1992). J Histochem Cytochem. 40(5):651-64).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła podoplaninę w zastosowaniach immunohistochemicznych (Farr, A., et. al. (1992). J Histochem Cytochem. 40(5):651-64).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła podoplaninę w zastosowaniach immunocytochemicznych (Kamo, N., et. al. (2006). Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 292(2):G526-34; Cohen, J.N., et. al. (2010). J Exp Med. 207(4):681-8; Ishii, T., et. al. (2010). Cell Tissue Res. 339(3):505-12).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła podoplaninę w zastosowaniach Western Blotting (Farr, A., et. al. (1992). J Histochem Cytochem. 40(5):651-64).
Analiza immunoprecypitacji: A representative lot immunoprecipitated Podoplanin in Immunoprecipitation applications (Farr, A., et. al. (1992). J Histochem Cytochem. 40(5):651-64).
Cell Structure
Jakość
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Podoplanin in mouse lung tissue sections.