Kluczowe dokumenty
MABT851M
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw podoplaninie, klon PMab-1
clone PMab-1, from rat
Synonim(y):
Aggrus, Glycoprotein 38, Gp38, OTS-8, PA2.26 antigen, T1-alpha, T1A, Transmembrane glycoprotein E11
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PMab-1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Pdpn(14726)
Opis ogólny
Podoplanina (UniProt: Q62011; znana również jako Aggrus, Glycoprotein 38, Gp38, OTS-8, PA2.26 antigen, T1-alpha, T1A, Transmembrane glycoprotein E11) I kodowana przez gen Pdpn (znany również jako Gp38, Ots8) (Gene ID: 14726) u myszy. Podoplanina służy jako endogenny ligand receptora lektynowego typu C-2 (CLEC-2) i ulega wysokiej ekspresji w różnych nowotworach oraz w niektórych normalnych komórkach, takich jak limfatyczne komórki śródbłonka i podocyty. Podoplanina jest wykrywana na wysokich poziomach w płucach i mózgu, na niższych poziomach w nerkach, żołądku, wątrobie, śledzionie i przełyku, i nie jest wykrywana w skórze i jelicie cienkim. Ulega ekspresji w komórkach nabłonkowych splotu naczyniówkowego, wyściółki, kłębuszków nerkowych i pęcherzyków płucnych, w komórkach mezotelialnych oraz w śródbłonku naczyń limfatycznych. Ulega również ekspresji w komórkach zrębu obwodowej tkanki limfatycznej i komórkach nabłonka grasicy oraz jest wykrywana w liniach komórek rakowych i hodowanych fibroblastach. Wysoką ekspresję podoplaniny obserwuje się w raku okrężnicy. . Może być zaangażowana w migrację komórek i/lub organizację cytoszkieletu aktynowego. Podoplanina jest zlokalizowana w bogatych w aktynę mikrokosmkach i wypustkach błony plazmatycznej, takich jak filopodia, lamellipodia i falbanki. Silnie O-glikozylowana. Zawiera reszty kwasu sialowego. O-glikozylacja jest niezbędna dla aktywności agregacyjnej płytek krwi. Poziomy podoplaniny są obniżane przez leczenie aminonukleozydem puromycyny. Myszy pozbawione lub z wadliwą podoplaniną umierają po urodzeniu z powodu niewydolności oddechowej spowodowanej niską liczbą osłabionych komórek typu I, wąskimi i nieregularnymi przestrzeniami powietrznymi oraz wadliwym tworzeniem pęcherzyków płucnych. Wykazano, że podawanie przeciwciała PMab-1 zmniejsza limfangiogenezę w mysich modelach szwu rogówki i gojenia się ran ucha. Tłumi ono indukowaną tioglikolanem infiltrację makrofagów w miejscu gojenia się rany. (Ref.: Maruyama, Y et al (2014). Invest.Ophthal. Visual Sci. 55(8); 4813-4822).
Specyficzność
Klon PMab-1 wykrywa mysią podoplaninę. Celuje w epitip w obrębie 14 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 14 aminokwasom z N-końcowego regionu mysiej podoplaniny.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło podoplaninę w tkance płucnej myszy.
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła podoplaninę w zastosowaniach immunohistochemicznych (Kaji, C., et. al. (2012) Acta Histochem Cytochem. 45(4):227-37).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła podoplaninę w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Oki, H., et. al. (2015). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 34(6):396-403).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła podoplaninę w zastosowaniach Western Blotting (Oki, H., et. al. (2015). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 34(6):396-403).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła podoplaninę w zastosowaniach immunocytochemicznych (Kaji, C., et. al. (2012) Acta Histochem Cytochem. 45(4):227-37).
Anti-Podoplanin, klon PMab-1, nr kat. MABT851, jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa mysią podoplaninę i zostało przetestowane do stosowania w cytometrii przepływowej, immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Cell Structure
Jakość
Evaluated by Western Blotting in mouse colon tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Podoplanin in 10 µg of mouse colon tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~42 kDa; obliczono 18,23 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1