487870
p-Nitrophenyl-β-D-xylopyranoside
Substrate for the colorimetric assay of β-D-xylosidase. Also shown to disrupt proteoglycan biosynthesis in vivo.
Synonim(y):
p-Nitrophenyl-β-D-xylopyranoside, pNP-β-D-Xyl
Poziom jakości
Próba
≥98% (TLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
zanieczyszczenia
≤0.05% p-nitrophenol
rozpuszczalność
water: 40 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C11H13NO7/c13-8-5-18-11(10(15)9(8)14)19-7-3-1-6(2-4-7)12(16)17/h1-4,8-11,13-15H,5H2
Klucz InChI
MLJYKRYCCUGBBV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substrate for the colorimetric assay of β-D-xylosidase. Also shown to disrupt proteoglycan biosynthesis in vivo.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Inne uwagi
Haggerty, J.G. 1994. J. Cell Physiol. 158, 39.
Gressner, A.M. 1991. Cell. Mol. Biol. 37, 549.
Gressner, A.M. 1991. Cell. Mol. Biol. 37, 549.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3