MABS2310
Anti-TROP2 Antibody, clone TrMab-29
Synonim(y):
Tumor-associated calcium signal transducer 2;Cell surface glycoprotein Trop-2;Membrane component chromosome 1 surface marker 1;Pancreatic carcinoma marker protein GA733-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TrMab-29, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 35.71 kDa
observed mol wt ~38 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DAG1(1605)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in lysate from CHO-K1 cells overexpressing TROP2.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected TROP2 in lysate from CHO-K1 cells overexpressing TROP2
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A representative lot detected TROP2 in Immunohistochemistry applications (Sayama, Y., et al. (2021). Biochem Biophys Rep. 25: 100902).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TROP2 in Western Blotting applications (Sayama, Y., et al. (2021). Biochem Biophys Rep. 25: 100902).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected TROP2 in Flow Cytometry applications (Sayama, Y., et al. (2021). Biochem Biophys Rep. 25: 100902).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1