Kluczowe dokumenty
MABE893
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-LSm1, klon 5F3
clone 5F3, from rat
Synonim(y):
U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5F3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Lsm1(67207)
Opis ogólny
Białko o nazwie U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm1 lub Cancer associated Sm-like, lub Small nuclear ribonuclear CaSm i kodowane przez ludzki gen LSM1/CASM jest krytycznym białkiem wiążącym, które pośredniczy w zależnej od replikacji degradacji histonowego mRNA podczas podziału komórki. Lsm1 jest częścią rodziny białek Lsm. Białka Lsm są wszechobecną rodziną białek charakteryzujących się domeną Sm. Występują jako heksa- lub heptameryczne kompleksy wiążące RNA i pełnią funkcje związane z RNA. Lsm1 oddziałuje bezpośrednio z SLBP, białkiem wiążącym histonową pętlę macierzystą o krytycznym znaczeniu dla przetwarzania i ekspresji histonowego mRNA. Histonowe mRNA nie zawierają intronów ani sygnałów poliadenylacji i są przetwarzane przez bezpośrednie cięcie endonukleolityczne. Lsm1 wiąże się bezpośrednio z 3'-końcowym U-traktem U6 snRNA. Lsm1 jest zlokalizowany w jądrze i podlega regulacji w wielu nowotworach, w tym w raku trzustki i wielu liniach komórek nowotworowych.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające mysiemu LSm1.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła LSm1 w lizacie komórek MEF (Hoefig, K. P., et al. (2012). Nat Struct Mol Biol. 20(1):73-81.).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium immunoprecypitowała LSm1 z lizatu komórek MEF (Hoefig, K. P., et al. (2012). Nat Struct Mol Biol. 20(1):73-81.).
Przeciwciało anty-LSm1, klon 5F3 jest przeciwciałem przeciwko LSm1 do stosowania w western blottingu i IP.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
RNA Metabolism & Binding Proteins
Jakość
Evaluated by Western Blotting in L-929 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LSm1 in 10 µg of L-929 cell lysate.
Opis wartości docelowych
~15 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona szczurza monoklonalna IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kai P Hoefig et al.
Nature structural & molecular biology, 20(1), 73-81 (2012-12-04)
The exoRNase Eri1 inhibits RNA interference and trims the 5.8S rRNA 3' end. It also binds to the stem-loop of histone mRNAs, but the functional importance of this interaction remains elusive. Histone mRNAs are normally degraded at the end of
Poonam Dhillon et al.
Journal of virology, 92(24) (2018-09-28)
Rotavirus replicates in unique virus-induced cytoplasmic inclusion bodies called viroplasms (VMs), the composition and structure of which have yet to be understood. Based on the analysis of a few proteins, earlier studies reported that rotavirus infection inhibits stress granule (SG)