Kluczowe dokumenty
MAB8770
Sigma-Aldrich
Anti-Cytomegalovirus Antibody, pp65, clone 12D10
ascites fluid, clone 12D10, Chemicon®
Synonim(y):
CMV, pp65
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
12D10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
Specyficzność
Reacts with lower matrix protein pp65 of human CMV.
Zastosowanie
Anti-Cytomegalovirus Antibody, pp65, clone 12D10 is an antibody against Cytomegalovirus for use in IF.
IFA at 1:800 to 1:1600
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Postać fizyczna
Ascites fluid.
Przechowywanie i stabilność
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 12 months from date of receipt. Avoid repeat freeze-thaw cycles.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Role of human cytomegalovirus UL131A in cell type-specific virus entry and release.
Adler, B; Scrivano, L; Ruzcics, Z; Rupp, B; Sinzger, C; Koszinowski, U
The Journal of General Virology null