MAB8127
Anti-Cytomegalovirus Antibody, late Antigen, clone 1G5.2
clone 1G5.2, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
CMV
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G5.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotyp
IgG2a
przydatność
not suitable for Western blot
Warunki transportu
wet ice
Powiązane kategorie
Specyficzność
With CMV the antigens expressed at different times are listed as:
Immediate Early (alpha gene expression): those antigens expressed at 3-12 hrs post-infection generally involved in Transcription such as 72kD major phosphoprotein and a few other other antigens at 60 - 80kD.
Early Antigen (beta genes) a.k.a. Delayed Early or Intermediate Early: expressed at 12-24hrs post-infection. Generally enzymes and one virion structural gene preceding viral DNA synthesis.
Late Antigen (gamma genes): expressed at 36-48hrs post-infection. Generally structural proteins. Major protein = 55kD
Immunogen
Zastosowanie
IFA at 1:400-1:800 on acetone fixed cells.
Works on paraffin embedded tissue sections.
Dilute with buffer pH 7.4-7.6 to desired working volume.
For extensive dilution, protein containing or other stabilizing medium should be used.
Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2