Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB5701115
Sigma-Aldrich
Anty-PD-L1/CD274
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, monkey, human
stężenie
1.51 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PD-L1(29126)
Opis ogólny
Gen ten koduje ligand immunologicznego receptora hamującego, który ulega ekspresji przez komórki krwiotwórcze i niehematopoetyczne, takie jak limfocyty T i B oraz różne typy komórek nowotworowych. Kodowane białko jest białkiem transmembranowym typu I, które posiada domeny podobne do immunoglobuliny V i C. Interakcja tego liganda z jego receptorem hamuje aktywację limfocytów T i produkcję cytokin. Podczas infekcji lub zapalenia normalnej tkanki interakcja ta jest ważna dla zapobiegania autoimmunizacji poprzez utrzymanie homeostazy odpowiedzi immunologicznej. W mikrośrodowiskach nowotworowych interakcja ta zapewnia komórkom nowotworowym ucieczkę immunologiczną poprzez inaktywację cytotoksycznych limfocytów T. Ekspresja tego genu w komórkach nowotworowych jest uważana za prognostyczną w wielu typach nowotworów złośliwych u ludzi, w tym w raku okrężnicy i raku nerkowokomórkowym. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
Immunogen
Rekombinowane białko ludzkiej domeny zewnątrzkomórkowej PD-L1.
Postać fizyczna
Bufor Tris, pH 7,3-7,7, z 1% BSA i <0,1% azydkiem sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701115-100UL4065267662923