Kluczowe dokumenty
MAB4419A4
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-OCT-4 [POU5F1], klon 7F9.2, koniugat Alexa Fluor 488
clone 7F9.2, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Synonim(y):
POU domain class 5, transcription factor 1, Octamer-binding protein 3, Oct-3, Octamer-binding protein 4, Oct-4, Octamer-binding transcription factor 3, OTF-3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR 488
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7F9.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POU5F1(5460)
mouse ... Pou5F1(18999)
Opis ogólny
Wykazano, że Octamer-4 (Oct-4), członek rodziny czynników transkrypcyjnych POU, jest niezbędny do tworzenia samoodnawiających się pluripotencjalnych komórek macierzystych. Podczas embriogenezy ekspresja Oct-4 jest ograniczona do pluripotencjalnych komórek wewnętrznej masy komórkowej (ICM), które przyczyniają się do tworzenia wszystkich typów komórek płodowych. Ten związek między Oct-4 a pluripotencją sprawił, że ten czynnik transkrypcyjny stał się markerem pluripotencjalnych komórek macierzystych. Niezróżnicowane ludzkie i mysie pluripotencjalne embrionalne komórki macierzyste (ES) i embrionalne komórki rakowe (EC) wykazują ekspresję Oct-4. Dodatkowo, mysie embrionalne komórki zarodkowe (EG) również wykazują ekspresję Oct-4. Po różnicowaniu komórek macierzystych poziom ekspresji Oct-4 spada. Oct-4 został zidentyfikowany jako jeden z głównych czynników transkrypcyjnych wymaganych do przeprogramowania komórek somatycznych w indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (komórki iPS).
Zastosowanie
Anti-OCT-4 [POU5F1] Antibody, clone 7F9.2, Alexa Fluor 488 conjugate jest przeciwciałem przeciwko OCT-4 [POU5F1] do stosowania w ICC.
Jakość
Evaluated by Immunocytochemistry in mouse embryonic stem cells (SCR012). Immunocytochemsitry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Oct-4 in mouse embryonic stem cells (SCR012).
Opis wartości docelowych
Nieskojarzone przeciwciało macierzyste (nr katalogowy MAB4419) ma obserwowany MW na poziomie 39 kDa
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yang Li et al.
PloS one, 15(6), e0234262-e0234262 (2020-06-10)
p53 is one of the most extensively studied proteins in cancer research. Mutations in p53 generally abolish normal p53 function, and some mutants can gain new oncogenic functions. However, the mechanisms underlying p53 mutation-driven cancer remains to be elucidated. Our
Quan Qi et al.
International journal of molecular medicine, 35(3), 569-578 (2014-12-20)
The present study aimed to investigate the X chromosome inactivation (XCI) status in long-term cultured human parthenogenetic embryonic stem cells. One human embryonic stem (hES) cell line and 2 human parthenogenetic embryonic stem (hPES) cell lines were subjected to long-term
Tingting Cheng et al.
Oncotarget, 8(5), 7814-7826 (2016-12-22)
Primordial germ cells (PGCs) derived from human embryonic stem cells (hESCs) represent as a desirable experimental model as well as a potential strategy for treating male infertility. Here, we developed a simple and feasible method for differentiation of PGCs from
Melissa Conti Mazza et al.
Stem cell research, 55, 102506-102506 (2021-08-23)
Mutations in the oncogene PARK7, which codes for DJ-1, have been associated with early-onset autosomal recessive Parkinson's disease (PD); however, the exact role of DJ-1 in PD remains elusive. Fibroblasts from a PD patient with a uniparental disomy, 1 bp deletion
Daniel Rodrigo Marinowic et al.
Molecular medicine reports, 15(4), 2049-2056 (2017-03-06)
Focal cortical dysplasia (FCD) is caused by numerous alterations, which can be divided into abnormalities of the cortical architecture and cytological variations; however, the exact etiology of FCD remains unknown. The generation of induced pluripotent stem cells (iPSCs) from the