Kluczowe dokumenty
MAB4381C3
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-TRA-1-81, klon TRA-1-81, koniugat Cy3
clone TRA-1-81, from mouse, CY3 conjugate
Synonim(y):
Podocalyxin, GCTM-2 antigen, Gp200, Podocalyxin-like protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
CY3 conjugate
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TRA-1-81, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgM
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PODXL(5420)
Opis ogólny
TRA-1-81 ulega ekspresji na powierzchni ludzkich potworniakowych komórek macierzystych (EC), ludzkich zarodkowych komórek rozrodczych (EG) i ludzkich zarodkowych komórek macierzystych (ES). Zarówno TRA-1-81, jak i TRA-1-60 rozpoznają antygeny związane z proteoglikanem macierzy okołokomórkowej. TRA-1-60 reaguje z epitopem wrażliwym na sialidazę, podczas gdy TRA-1-81 reaguje z nieznanym epitopem tej samej cząsteczki. TRA-1-81 jest powszechnie stosowany jako marker niezróżnicowanych pluripotencjalnych ludzkich komórek macierzystych i jest regulowany w dół po różnicowaniu. TRA-1-81 został niedawno zidentyfikowany jako podokaleksyna.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje ludzki TRA-1-81.
Immunogen
Linia komórkowa ludzkiego raka zarodkowego 2102Ep
Zastosowanie
Oceniane za pomocą immunocytochemii w mysich embrionalnych komórkach macierzystych (SCR012). Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 tego przeciwciała nie wykryło TRA-1-81 w mysich embrionalnych komórkach macierzystych (SCR012).
To przeciwciało anty-TRA-1-81, klon TRA-1-81, koniugat Cy3 jest zatwierdzone do stosowania w ICC do wykrywania TRA-1-81.
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Pluripotent & Early Differentiation
Jakość
Evaluated by Immunocytochemistry in H9 human embryonic stem cells.
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected TRA-1-81 in H9 human embryonic stem cells.
Opis wartości docelowych
420/250 kDa obliczone
Postać fizyczna
Oczyszczona mysia monoklonalna IgM sprzężona z Cy3 w PBS z 0,1% azydkiem sodu i 15 mg/ml BSA.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8ºC, chroniąc przed światłem, w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
H9 ludzkie zarodkowe komórki macierzyste
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A nonviral minicircle vector for deriving human iPS cells.
Jia, Fangjun, et al.
Nature Methods, 7, 197-199 (2010)
G Badcock et al.
Cancer research, 59(18), 4715-4719 (1999-09-24)
Human embryonal carcinoma (EC) cells are the stem cells of teratocarcinomas, and they are key components of germ cell tumors (GCTs). They express several high molecular weight glycoprotein antigens that are down-regulated upon differentiation. One of these antigens, defined by
Three monoclonal antibodies defining distinct differentiation antigens associated with different high molecular weight polypeptides on the surface of human embryonal carcinoma cells.
Andrews, P W, et al.
Hybridoma, 3, 347-361 (1984)
Ignasi Rodríguez-Pizà et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 28(1), 36-44 (2009-11-06)
The availability of induced pluripotent stem cells (iPSCs) has created extraordinary opportunities for modeling and perhaps treating human disease. However, all reprogramming protocols used to date involve the use of products of animal origin. Here, we set out to develop
Athurva Gore et al.
Nature, 471(7336), 63-67 (2011-03-04)
Defined transcription factors can induce epigenetic reprogramming of adult mammalian cells into induced pluripotent stem cells. Although DNA factors are integrated during some reprogramming methods, it is unknown whether the genome remains unchanged at the single nucleotide level. Here we