HS120115
Mega Rack® tube rack
double, for 13-16 mm tubes, blue
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 240 x 10 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS120115
rozmiar
673x267x90 mm
kolor
blue
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mega Rack Stojak o dużej pojemności do przechowywania próbek i probówek do pobierania krwi.
- W pełni zmontowane, polipropylenowe stojaki Mega Tube Rack doskonale nadają się do laboratoriów o dużej przepustowości, wymagających przechowywania dużych próbek.
- Wytrzymały i lekki materiał ułatwiający transport
- Alfanumeryczna identyfikacja dla szybkiej lokalizacji i wyszukiwania probówek
- Umieszczanie różnych grup próbek w jednym stojaku eliminuje potrzebę stosowania wielu stojaków na probówki
- Możliwość sterylizacji w autoklawie
Informacje prawne
Mega Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HS120115 | 4061835297344 |