Kluczowe dokumenty
HS24322E
Mega Rack® tube rack
single, for 10-13 mm tubes, white
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 216 x 5-7 mL tubes
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS24322E
rozmiar
337x235x91 mm
kolor
white
Opis ogólny
Mega Rack Stojak o dużej pojemności do przechowywania próbek i probówek do pobierania krwi.
  • W pełni zmontowane, polipropylenowe stojaki Mega Tube Rack doskonale nadają się do laboratoriów o dużej przepustowości, wymagających przechowywania dużych próbek.
  • Wytrzymały i lekki materiał ułatwiający transport
  • Alfanumeryczna identyfikacja dla szybkiej lokalizacji i wyszukiwania probówek
  • Umieszczanie różnych grup próbek w jednym stojaku eliminuje potrzebę stosowania wielu stojaków na probówki
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie
Informacje prawne
Mega Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)