MAB3826
Anti-Mucin 5B Antibody, clone 19.4E
clone 19.4E, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
MUC5B
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
19.4E, monoclonal
reaktywność gatunkowa
monkey, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MUC5B(727897)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Apoptosis & Cancer
Tumor Markers
Immunohistchemistry: Paraffin sections. Deglycosylating the tissue is critical to expose epitope. There are a number of deglycosylation protocols available and a discussion of these related to Mucin can be found in Cao, Y. et al. (1997)(see references).
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2