MABT899
Anti-Mucin 5B Antibody, clone MDA-3E1
clone MDA-3E1, from mouse
Synonim(y):
Mucin 5 subunit B
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MDA-3E1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Muc5B(74180)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Muc5b in Western Blotting applications (Ren, B., et. al. (2015). Biosci Rep. 35(3); e00220).
Inflammation & Immunology
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Muc5b in human nasal mucosal tissue.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1