MABT848
Przeciwciało anty-MYH-2, klon 8F72C8
clone 8F72C8, from rat
Synonim(y):
Myosin-2, Myosin heavy chain 2, Myosin heavy chain 2a, MyHC-2a, Myosin heavy chain IIa, MyHC-IIa, Myosin heavy chain, skeletal muscle, adult 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8F72C8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse, human (based on 100% sequence homology)
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYH2(4620)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła MYH-2 w aplikacjach Western Blotting (Sawano, S., et. al. (2016). PLoS One. 11(11):e0166080).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła MYH-2 w zastosowaniach immunofluorescencji (Sawano, S., et. al. (2016). PLoS One. 11(11):e0166080).
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:25 z reprezentatywnej partii wykryło MYH-2 w sercu myszy i tkankach mięśni szkieletowych myszy.
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MYH-2 in mouse soleus muscle tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1