MABT25
Anti-Myosin 2 Antibody, clone 5B11.1
clone 5B11.1, from mouse
Synonim(y):
Myosin-2, Myosin heavy chain 2, Myosin heavy chain 2a, MyHC-2a, Myosin heavy chain Iia, MyHC-Iia, Myosin heavy chain, skeletal muscle, adult 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5B11.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG3κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYH2(4620)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Cytoskeleton
Western Blot Analysis: A representative lot detected Myosin-2 in mouse heart cell cytosolic extracts.
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:300 dilution of this antibody detected Myosin-2 in human cardiac muscle tissue.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Human cardiac muscle tissue
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2