MAB2077Z
Anti-Integrin αVβ6 Antibody, clone 10D5, azide free
clone 10D5, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
MAB2077
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10D5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2a
przydatność
not suitable for Western blot
not suitable for immunohistochemistry
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGAV(3685)
Opis ogólny
The integrin alphavbeta6 is expressed on a variety of epithelial cells during dynamic processes including organogenesis, tissue injury and malignant transformation.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoprecipitation: Effective; however because this antibody is an IgG2a, protein G or rabbit anti-mouse IgG is helpful for capture
Function blocking: 100% inhibition of alphaVbeta6-mediated cell adhesion and cell migration are achieved at a concentration of 100 μg/mL.
Not effective for western blot or immunohistochemistry.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
HT-29 colon carcinoma cells
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2