Kluczowe dokumenty
SAB1403512
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MUC5B antibody produced in mouse
clone 8C11, ascites fluid
Synonim(y):
MG1, MUC5, MUC9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8C11, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MUC5B(727897)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mucyna 5B (MUC5B) jest mucyną żelotwórczą o wysokiej masie cząsteczkowej, silnie O-glikozylowaną. Jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 11p15.5. MUC5B występuje w gruczołach oskrzelowych, gruczołach podszczękowych, szyjce macicy, pęcherzyku żółciowym i trzustce.
Immunogen
MUC5B (XP_039877.9, 4186 a.a. ~ 4295 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
CEEDSCQVRINTTILWHQGCETEVNITFCEGSCPGASKYSAEAQAMQHQCTCCQERRVHEETVPLHCPNGSAILHTYTHVDECGCTPFCVPAPMAPPHTRGFPAQEATAV
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-MUC5B wyprodukowane u myszy zostało użyte w immunofluorescencji.
Działania biochem./fizjol.
MUC5B to mucyna ślinowa, która może przyczyniać się do smarowania, nawilżania, wykluczania patogenów i lepkosprężystych właściwości całej śliny. Białko to działa jako marker komórek gruczołów śluzowych. Mysz MUC5B odgrywa istotną rolę w utrzymaniu homeostazy immunologicznej w płucach. Bierze również udział w zapobieganiu infekcjom dróg oddechowych i ucha środkowego poprzez ułatwianie klirensu śluzowo-rzęskowego (MCC). Mutacja w genie MUC5B prowadzi do rozwoju idiopatycznego zwłóknienia płuc. Nadekspresja genu stymuluje agresywne zachowanie komórek raka piersi MCF7.
Postać fizyczna
Clear solution
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hélène Valque et al.
PloS one, 7(10), e46699-e46699 (2012-10-12)
The mucin MUC5B has a critical protective function in the normal lung, salivary glands, esophagus, and gallbladder, and has been reported to be aberrantly expressed in breast cancer, the second leading cause of cancer-related deaths among women worldwide. To understand
Shinji Sumiyoshi et al.
Lung cancer (Amsterdam, Netherlands), 84(3), 281-288 (2014-04-15)
The characteristics of non-terminal respiratory unit (TRU) type lung adenocarcinoma are still unclear. The aim of the present study was to characterize non-TRU type lung adenocarcinoma. We analyzed the expression of mucins MUC5B and MUC5AC, as well as thyroid transcription
Grant E Duclos et al.
Science advances, 5(12), eaaw3413-eaaw3413 (2019-12-18)
The human bronchial epithelium is composed of multiple distinct cell types that cooperate to defend against environmental insults. While studies have shown that smoking alters bronchial epithelial function and morphology, its precise effects on specific cell types and overall tissue
Lina M Salazar-Peláez et al.
PloS one, 10(3), e0119717-e0119717 (2015-03-15)
Vitronectin, a multifunctional glycoprotein, is involved in coagulation, inhibition of the formation of the membrane attack complex (MAC), cell adhesion and migration, wound healing, and tissue remodeling. The primary cellular source of vitronectin is hepatocytes; it is not known whether
Heather S Davies et al.
PloS one, 9(9), e108372-e108372 (2014-09-30)
The salivary mucins that include MUC5B (gel-forming) and MUC7 (non-gel-forming) are major contributors to the protective mucus barrier in the oral cavity, and it is possible that dietary components may influence barrier properties. We show how one dietary compound, the