Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1413285
Sigma-Aldrich
Monoklonalne przeciwciało anty-ANKS4B produkowane u myszy
clone 3E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ANKS4B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
białko sprzężone
unconjugated
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
73 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1, kappa
numer dostępu Protein ID
NM_145865.1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANKS4B(257629)
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne podniesione przeciwko pełnej długości rekombinowanemu ANKS4B.
Immunogen
ANKS4B (NP_665872.1, 1 a.a. ~ 417 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MSTRYHQAASDSYLELLKEATKRDLNLSDEDGMTPTLLAAYHGNLEALEIICSRGGDPDRCDIWGNTPLHFAASNGHAHCVSFLVNFGANIFALDNDLQTPLDAAASREQNECVALLDKAATAQNIMNPKKVTRLKEQAQKNARRQIKECERLQEKHQNKMAHTYSKEESGTLSSSKGTFSRSSPSNASAPGTFGSLSKGIKDTFKIKFKKNKDTAEQVGKEGRSGQRNVMEVFREEEEDSFSGDFKEKLQLSAEEDGSVHHESILNRPGLGSIVFRRNRISSPEDISDSKREFGFKLPSELLQRQGASEADEGAADEEGEENGLKDDLPWDDDEVEWEEDVVDATPLEVFLLSQHLEEFLPIFKREQIDLEALLLCSDEDLQSIQMQLGPRKKVLNAINRRKQVLQQPGQLVDTSL
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Uwaga dotycząca przygotowania
Oczyszczanie przez sefarozę białka A
Przechowywanie i stabilność
Instrukcja przechowywania: Przechowywać w temperaturze -20°C lub niższej. Podwielokrotność, aby uniknąć wielokrotnego zamrażania i rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)